Print…
3-(5-Imidazolyl)pyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR318018-1G OR318018-5G OR318018-10G
APOSOR318018-1GEA 0 EUR
APOSOR318018-1G APOSOR318018-5G APOSOR318018-10G
3-(5-Imidazolyl)pyridine 95+%
3-(5-Imidazolyl)pyridine
Fórmula: C₈H₇N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10565593
Número CAS: 51746-85-1