Print…
4-tert-Butoxybenzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR318017-25G OR318017-5G
APOSOR318017-25GEA 1040 EUR
APOSOR318017-25G APOSOR318017-5G
4-tert-Butoxybenzoic acid 95+%
4-tert-Butoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082602
Número CAS: 13205-47-5