Print…
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 5-Propylpyrazole-3-carboxylate
OR318012-25G OR318012-5G
APOSOR318012-25GEA 426 EUR
APOSOR318012-25G APOSOR318012-5G
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08700607
Número CAS: 92945-27-2