Print…
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Methylcarbamoyl)benzoic acid
OR318005-1G OR318005-10G
APOSOR318005-1GEA 382 EUR
APOSOR318005-1G APOSOR318005-10G
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid
Fórmula: C₉H₉NO₃
Peso Molecular: 179.18 g/mol
Ponto de Fusão: 270…272 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10688269
Número CAS: 23754-45-2