Print…
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR318000-1G OR318000-10G OR318000-5G
APOSOR318000-1GEA 208 EUR
APOSOR318000-1G APOSOR318000-10G APOSOR318000-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₉H₇ClN₂
Ponto de Fusão: 184…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03647018
Número CAS: 111016-47-8