Print…
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317325-1G OR317325-5G
APOSOR317325-1GEA 72.5 EUR
APOSOR317325-1G APOSOR317325-5G
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Fórmula: C₇H₅BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12406103
Número CAS: 1086064-49-4