Print…
3-Ethyl-3-oxetanemethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR317261-100G OR317261-25G OR317261-500G
APOSOR317261-100GEA 24.8 EUR
APOSOR317261-100G APOSOR317261-25G APOSOR317261-500G
3-Ethyl-3-oxetanemethanol 97%
3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 96 °C/4mmHg
Densidade: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190143
Número CAS: 3047-32-3
EINECS: 221-254-0