Print…
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-(p-toluenesulphonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR317249-10G OR317249-1G OR317249-5G
APOSOR317249-10GEA 574 EUR
APOSOR317249-10G APOSOR317249-1G APOSOR317249-5G
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fórmula: C₁₃H₁₀ClN₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09907939
Número CAS: 479633-63-1