Print…
(R)-1-Boc-Azetidine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-1-tert-Butyl 2-methyl azetidine-1,2-dicarboxylate
OR317245-1G OR317245-250MG
APOSOR317245-1GEA 78.3 EUR
APOSOR317245-1G APOSOR317245-250MG
(R)-1-Boc-Azetidine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
(R)-1-Boc-Azetidine-2-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11042210
Número CAS: 1260593-39-2