Print…
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317227-1G OR317227-5G
APOSOR317227-1GEA 159 EUR
APOSOR317227-1G APOSOR317227-5G
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₀ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861757
Número CAS: 162698-26-2