Print…
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317171-1G OR317171-5G OR317171-10G
APOSOR317171-1GEA 0 EUR
APOSOR317171-1G APOSOR317171-5G APOSOR317171-10G
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₄Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264378
Número CAS: 124668-49-1