Print…
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317164-1G OR317164-5G
APOSOR317164-1GEA 0 EUR
APOSOR317164-1G APOSOR317164-5G
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Fórmula: C₉H₁₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16556174
Número CAS: 253176-93-1