Print…
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317136-1G OR317136-250MG
APOSOR317136-1GEA 725 EUR
APOSOR317136-1G APOSOR317136-250MG
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Fórmula: C₁₁H₁₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16660354
Número CAS: 206660-72-2