Print…
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
OR317131-1G OR317131-5G
APOSOR317131-1GEA 180 EUR
APOSOR317131-1G APOSOR317131-5G
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23106218
Número CAS: 545882-60-8