Print…
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR317120-1G OR317120-250MG
APOSOR317120-1GEA 580 EUR
APOSOR317120-1G APOSOR317120-250MG
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23105932
Número CAS: 1408075-22-8