3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR317113-1G
OR317113-5G
APOSOR317113-1GEA
79.9
EUR
APOSOR317113-1G
APOSOR317113-5G
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Fórmula:
C₇H₁₁N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08061045 Número CAS: 326827-21-8 |