Print…
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317053-250MG OR317053-500MG
APOSOR317053-250MGEA 0 EUR
APOSOR317053-250MG APOSOR317053-500MG
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Fórmula: C₆H₁₁NO·C₂H₂O₄
Ponto de Fusão: 85…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD18325162
Número CAS: 1389264-18-9