Print…
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)oxetan-3-yl)carbamate
OR317049-1G OR317049-500MG
APOSOR317049-1GEA 696 EUR
APOSOR317049-1G APOSOR317049-500MG
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol
Fórmula: C₉H₁₇NO₄
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22415250
Número CAS: 1363382-11-9