Print…
Methyl-3-oxetane acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317032-1G OR317032-250MG
APOSOR317032-1GEA 288 EUR
APOSOR317032-1G APOSOR317032-250MG
Methyl-3-oxetane acetate 97%
Methyl-3-oxetane acetate
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18642557
Número CAS: 1217800-69-5