Print…
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317011-1G OR317011-5G
APOSOR317011-1GEA 109 EUR
APOSOR317011-1G APOSOR317011-5G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
Fórmula: C₇H₃ClN₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12406095
Número CAS: 24391-41-1