Print…
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317010-1G OR317010-5G
APOSOR317010-1GEA 104 EUR
APOSOR317010-1G APOSOR317010-5G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12406099
Número CAS: 908287-21-8