Print…
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR317000-1G OR317000-5G OR317000-25G
APOSOR317000-1GEA 27.7 EUR
APOSOR317000-1G APOSOR317000-5G APOSOR317000-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fórmula: C₆H₅N₃
Ponto de Fusão: 130…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234403
Número CAS: 271-70-5