Print…
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(5-Bromo-2-chlorophenyl)ethanone
OR3169-1G OR3169-25G OR3169-5G
APOSOR3169-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3169-1G APOSOR3169-25G APOSOR3169-5G
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone 99%
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683851
Número CAS: 105884-19-3