Print…
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-t-BOC-4-Methylene-3-Piperidinol, tert-Butyl 3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
OR316061-1G OR316061-250MG
APOSOR316061-1GEA 162 EUR
APOSOR316061-1G APOSOR316061-250MG
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₃
Peso Molecular: 213.2735 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15474939
Número CAS: 159635-22-0