Print…
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: D(-)-Phenylglycinamide, H-D-Phg-NH₂·HCl, H-D-Phg-NH2
OR316055-100G OR316055-25G OR316055-5G
APOSOR316055-100GEA 132 EUR
APOSOR316055-100G APOSOR316055-25G APOSOR316055-5G
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide
Fórmula: C₈H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 125…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06799064
Número CAS: 6485-67-2
EINECS: 420-370-0