Print…
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-3-((Benzyloxy)carbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid, (S)-CBZ-Oxaproline
OR316041-1G OR316041-5G
APOSOR316041-1GEA 230 EUR
APOSOR316041-1G APOSOR316041-5G
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274193
Número CAS: 97534-82-2