Print…
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR316030-25G OR316030-5G
APOSOR316030-25GEA 0 EUR
APOSOR316030-25G APOSOR316030-5G
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) 97%
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH)
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004265
Número CAS: 26782-71-8