Print…
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Fornecedor: Apollo Scientific
OR316025-100G OR316025-25G
APOSOR316025-100GEA 447 EUR
APOSOR316025-100G APOSOR316025-25G
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Fórmula: C₈H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 130 °C/7mmHg
Ponto de Fusão: 102…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075224
Número CAS: 562-46-9