Print…
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR316020-100G OR316020-25G OR316020-5G
APOSOR316020-100GEA 183 EUR
APOSOR316020-100G APOSOR316020-25G APOSOR316020-5G
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 97%
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Fórmula: C₁₀H₁₆Cl₂IN
Peso Molecular: 348.06 g/mol
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075259
Número CAS: 114971-52-7