Print…
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-BOC-L-Valinol, Boc-Valinol, (S)-tert-butyl (1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)carbamate
OR316018-25G OR316018-5G
APOSOR316018-25GEA 92.8 EUR
APOSOR316018-25G APOSOR316018-5G
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Fórmula: C₁₀H₂₁NO₃
Peso Molecular: 203.28 g/mol
Ponto de ebulição: 208 °C
Densidade: 0.995 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00082635
Número CAS: 79069-14-0