Print…
1,3-Dibromoadamantane
Fornecedor: Apollo Scientific
OR315789-25G OR315789-500G OR315789-100G
APOSOR315789-25GEA 59.6 EUR
APOSOR315789-25G APOSOR315789-500G APOSOR315789-100G
1,3-Dibromoadamantane
1,3-Dibromoadamantane
Fórmula: C₁₀H₁₄Br₂
Peso Molecular: 294.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077218
Número CAS: 876-53-9