1,3-Dibromoadamantane
Fornecedor: Apollo Scientific
OR315789-25G
OR315789-500G
OR315789-100G
APOSOR315789-25GEA
0
EUR
APOSOR315789-25G
APOSOR315789-500G
APOSOR315789-100G
1,3-Dibromoadamantane
1,3-Dibromoadamantane
Fórmula:
C₁₀H₁₄Br₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00077218 Número CAS: 876-53-9 |