Adamantan-1-yl acrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR315783-1G
OR315783-5G
APOSOR315783-1GEA
0
EUR
APOSOR315783-1G
APOSOR315783-5G
Adamantan-1-yl acrylate
Adamantan-1-yl acrylate
Fórmula:
C₁₃H₁₈O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18072700 Número CAS: 121601-93-2 |