Print…
2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315775-5G OR315775-25G
APOSOR315775-5GEA 0 EUR
APOSOR315775-5G APOSOR315775-25G
2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
2-Methyladamantan-2-yl acrylate
Fórmula: C₁₄H₂₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08704223
Número CAS: 249562-06-9