Print…
Glycine tert-butyl ester hydrochloride (H-Gly-OtBu.HCl) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
OR315773-100G OR315773-25G OR315773-5G
APOSOR315773-100GEA 157 EUR
APOSOR315773-100G APOSOR315773-25G APOSOR315773-5G
Glycine tert-butyl ester hydrochloride (H-Gly-OtBu.HCl) 98%
Glycine-tert-butyl ester hydrochloride(H-Gly-OtBu.HCl)
Fórmula: C₆H₁₄ClNO₂
Peso Molecular: 167.64 g/mol
Ponto de Fusão: 141…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058255
Número CAS: 27532-96-3