Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
OR315772-100G
OR315772-25G
OR315772-500G
APOSOR315772-100GEA
74.1
EUR
APOSOR315772-100G
APOSOR315772-25G
APOSOR315772-500G
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Fórmula:
C₉H₃Cl₃O₃ Ponto de ebulição: 180 °C Ponto de Fusão: 34…38 °C Densidade: 1,487 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000679 Número CAS: 4422-95-1 UN: 3261 ADR: 8,II |