3-Amino-2-naphthoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR315769-5G
OR315769-25G
APOSOR315769-5GEA
60.9
EUR
APOSOR315769-5G
APOSOR315769-25G
3-Amino-2-naphthoic acid 97%
3-Amino-2-naphthoic acid
Fórmula:
C₁₁H₉NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004115 Número CAS: 5959-52-4 |