Print…
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315768-100G OR315768-25G OR315768-5G
APOSOR315768-100GEA 121 EUR
APOSOR315768-100G APOSOR315768-25G APOSOR315768-5G
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Fórmula: C₁₃H₉NOS
Ponto de Fusão: 265 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00901197
Número CAS: 3159-07-7