Print…
4-Phenylbenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR315762-25G OR315762-5G
APOSOR315762-25GEA 0 EUR
APOSOR315762-25G APOSOR315762-5G
4-Phenylbenzyl bromide
4-Phenylbenzyl bromide
Fórmula: C₁₃H₁₁Br
Ponto de ebulição: 140 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 83…86 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017869
Número CAS: 2567-29-5
UN: 3261
ADR: 8,III