Print…
4'-Phenylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Acetylbiphenyl, 1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanone, 4-Biphenylyl methyl ketone, 4'-Phenylacetophenone, p-Phenylacetophenone, 4-Acetyl-biphenyl
OR315759-100G OR315759-1KG OR315759-500G
APOSOR315759-100GEA 29 EUR
APOSOR315759-100G APOSOR315759-1KG APOSOR315759-500G
4'-Phenylacetophenone
4'-Phenylacetophenone
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008749
Número CAS: 92-91-1