Print…
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315707-25G OR315707-100G OR315707-5G
APOSOR315707-25GEA 36.4 EUR
APOSOR315707-25G APOSOR315707-100G APOSOR315707-5G
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 95+%
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Fórmula: C₃₆H₂₈OP₂
Ponto de Fusão: 184…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00233863
Número CAS: 166330-10-5