Print…
1,5-Bis(difenilfosfino)pentano 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Pentane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), Pentylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)pentane
OR315706-25G OR315706-10G
APOSOR315706-25GEA 0 EUR
APOSOR315706-25G APOSOR315706-10G
1,5-Bis(difenilfosfino)pentano 97%
1,5-Bis(difenilfosfino)pentano
Fórmula: C₂₉H₃₀P₂
Peso Molecular: 440.5 g/mol
Ponto de ebulição: 230
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003052
Número CAS: 27721-02-4