Print…
1,2-Bis(difenilfosfino)ethano
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)ethane, DIPHOS, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Ethane-1,3-diylbis(diphenylphosphine)
OR315704-100G OR315704-25G
APOSOR315704-100GEA 33.5 EUR
APOSOR315704-100G APOSOR315704-25G
1,2-Bis(difenilfosfino)ethano
1,2-Bis(difenilfosfino)ethano
Fórmula: C₂₆H₂₄P₂
Peso Molecular: 398.42 g/mol
Ponto de Fusão: 137…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003047
Número CAS: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2