Print…
3-Bromo-p-toluonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3157-25G OR3157-5G OR3157-100G
APOSOR3157-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3157-25G APOSOR3157-5G APOSOR3157-100G
3-Bromo-p-toluonitrile 98%
3-Bromo-p-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆BrN
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797818
Número CAS: 42872-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III