5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR315602-1G
OR315602-5G
APOSOR315602-1GEA
132
EUR
APOSOR315602-1G
APOSOR315602-5G
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula:
C₅H₇NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05864580 Número CAS: 7268-43-1 |