Print…
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR315570-100G OR315570-25G
APOSOR315570-100GEA 127 EUR
APOSOR315570-100G APOSOR315570-25G
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate 97%
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate
Fórmula: C₁₇H₁₉NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00159216
Número CAS: 33301-41-6