Print…
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(5-Bromofuran-2-yl)ethanone
OR315519-1G OR315519-250MG OR315519-500MG
APOSOR315519-1GEA 701 EUR
APOSOR315519-1G APOSOR315519-250MG APOSOR315519-500MG
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Fórmula: C₆H₅BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657513
Número CAS: 3199-50-6