Print…
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR315510-25G OR315510-5G
APOSOR315510-25GEA 0 EUR
APOSOR315510-25G APOSOR315510-5G
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Fórmula: C₇H₁₆ClN
Ponto de ebulição: 169…171 °C/760mmHg
Densidade: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039385
Número CAS: 104-77-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III