Print…
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315395-25G OR315395-100G
APOSOR315395-25GEA 0 EUR
APOSOR315395-25G APOSOR315395-100G
2-Bromo-9,10-anthraquinone
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00474541
Número CAS: 572-83-8