Print…
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
OR315366-25G OR315366-5G
APOSOR315366-25GEA 290 EUR
APOSOR315366-25G APOSOR315366-5G
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 98%
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00198002
Número CAS: 3999-55-1